Imprimer
2-Formylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0497-100G OR0497-25G OR0497-5G
APOSOR0497-100GEA 270 EUR
APOSOR0497-100G APOSOR0497-25G APOSOR0497-5G
2-Formylimidazole 95%
2-Formylimidazole
Formule: C₄H₄N₂O
Point d'ébullition: 80 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 205…209 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003544
Numéro CAS: 10111-08-7