Acide 3,3-diméthylbutyrique
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
OR0494-100G
OR0494-500G
OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA
26.1
EUR
APOSOR0494-100G
APOSOR0494-500G
APOSOR0494-1KG
Acide 3,3-diméthylbutyrique
Acide 3,3-diméthylbutyrique
Formule:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Point d'ébullition: 185…190 °C Point de fusion: –11 °C Densité: 0.9124 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002715 Numéro CAS: 1070-83-3 EINECS: 213-982-2 ONU: 3265 ADR: 8 III Merck Index: 13,01537 |