Imprimer
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetic acid hydrazide
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 219 EUR
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Formule: C₈H₈Cl₂N₂O
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833407
Numéro CAS: 129564-33-6