Imprimer
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0356-100G OR0356-25G OR0356-500G
APOSOR0356-100GEA 40.6 EUR
APOSOR0356-100G APOSOR0356-25G APOSOR0356-500G
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Point de fusion: 55…60 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006234
Numéro CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1