Imprimer
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dichlorophenyl)(oxo)acetonitrile
OR0344-100G OR0344-25G
APOSOR0344-100GEA 207 EUR
APOSOR0344-100G APOSOR0344-25G
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Formule: C₈H₃Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792559
Numéro CAS: 77668-42-9