Imprimer
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
OR0296-100G OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA 172 EUR
APOSOR0296-100G APOSOR0296-25G
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: 185…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155390
Numéro CAS: 4684-94-0