Imprimer
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)acetamidine hydrochloride
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 509 EUR
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂N₂O
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464961
Numéro CAS: 59104-19-7