Imprimer
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0256-100G OR0256-25G OR0256-5G OR0256-500G OR0256-1KG OR0256-5KG
APOSOR0256-100GEA 184 EUR
APOSOR0256-100G APOSOR0256-25G APOSOR0256-5G APOSOR0256-500G APOSOR0256-1KG APOSOR0256-5KG
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formule: C₆H₈ClNO
Point d'ébullition: 88…90 °C/7mmHg
Densité: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003154
Numéro CAS: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4