Imprimer
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
OR0249-1G OR0249-5G
APOSOR0249-1GEA 34.8 EUR
APOSOR0249-1G APOSOR0249-5G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO₂
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013860
Numéro CAS: 55440-54-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III