Imprimer
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 0 EUR
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005962
Numéro CAS: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6