Imprimer
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0210-1G OR0210-250MG
APOSOR0210-1GEA 79.9 EUR
APOSOR0210-1G APOSOR0210-250MG
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079775
Numéro CAS: 25025-07-4