Imprimer
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0207-1G OR0207-250MG
APOSOR0207-1GEA 69.6 EUR
APOSOR0207-1G APOSOR0207-250MG
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: >200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245508
Numéro CAS: 89598-56-1