Imprimer
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-phenoxy-1H-indazole
OR01983-50MG OR01983-250MG OR01983-1G
APOSOR01983-50MGEA 43.5 EUR
APOSOR01983-50MG APOSOR01983-250MG APOSOR01983-1G
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₁₃H₁₁N₃O
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864800
Numéro CAS: 816454-31-6