Imprimer
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 24.8 EUR
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269.1000 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864806
Numéro CAS: 143982-54-1