Imprimer
Ethyl 3-bromo-5-chloroimidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01981-1G OR01981-250MG
APOSOR01981-1GEA 474 EUR
APOSOR01981-1G APOSOR01981-250MG
Ethyl 3-bromo-5-chloroimidazo-[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrClN₂O₂
MW: 303.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864799
Numéro CAS: 1000018-03-0