Imprimer
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR01976-1G OR01976-250MG
APOSOR01976-1GEA 290 EUR
APOSOR01976-1G APOSOR01976-250MG
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864798
Numéro CAS: 133427-42-6