Imprimer
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234273
Numéro CAS: 14543-43-2