Imprimer
Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01961-1G OR01961-250MG OR01961-5G
APOSOR01961-1GEA 134 EUR
APOSOR01961-1G APOSOR01961-250MG APOSOR01961-5G
Ethyl 2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06251745
Numéro CAS: 57250-86-9