Imprimer
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01960-1G OR01960-250MG
APOSOR01960-1GEA 140 EUR
APOSOR01960-1G APOSOR01960-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₈H₇ClN₄O
MW: 210.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842617
Numéro CAS: 1000017-96-8