Imprimer
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01958-1G OR01958-250MG
APOSOR01958-1GEA 98.6 EUR
APOSOR01958-1G APOSOR01958-250MG
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842616
Numéro CAS: 1000017-95-7