Imprimer
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01955-1G OR01955-5G OR01955-250MG
APOSOR01955-1GEA 178 EUR
APOSOR01955-1G APOSOR01955-5G APOSOR01955-250MG
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224.65 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864797
Numéro CAS: 67625-36-9