Imprimer
2-Allylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01935-100MG OR01935-500MG
APOSOR01935-100MGEA 183 EUR
APOSOR01935-100MG APOSOR01935-500MG
2-Allylbenzonitrile
2-Allylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 61463-61-4