Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 1,3-Dimethylpyrazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR019341-5G
OR019341-100G
OR019341-25G
APOSOR019341-5GEA
21.9
EUR
APOSOR019341-5G
APOSOR019341-100G
APOSOR019341-25G
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formule:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168.20 g/mol Point d'ébullition: 90 °C Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00233452 Numéro CAS: 5744-40-1 |