Imprimer
tert-Butoxy acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0183-25G OR0183-5G OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA 149 EUR
APOSOR0183-25G APOSOR0183-5G APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452738
Numéro CAS: 13211-32-0