Imprimer
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0180-1G OR0180-5G
APOSOR0180-1GEA 207 EUR
APOSOR0180-1G APOSOR0180-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine 95+%
2-(1-Pyrrolyl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172.23 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/0.15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03763920
Numéro CAS: 39243-88-4
ONU: 2735
ADR: 8 III