Imprimer
5-Bromo-2-chloroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0177-25G OR0177-5G OR0177-100G
APOSOR0177-25GEA 36.4 EUR
APOSOR0177-25G APOSOR0177-5G APOSOR0177-100G
5-Bromo-2-chloroanisole
5-Bromo-2-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Point d'ébullition: 240…245 °C
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1.631 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078659
Numéro CAS: 16817-43-9