Imprimer
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01748-1G OR01748-500MG OR01748-50MG
APOSOR01748-1GEA 221 EUR
APOSOR01748-1G APOSOR01748-500MG APOSOR01748-50MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 27363-77-5