Imprimer
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01737-1G OR01737-250MG OR01737-5G
APOSOR01737-1GEA 0 EUR
APOSOR01737-1G APOSOR01737-250MG APOSOR01737-5G
3-Methylcinnolin-5-ylamine
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Formule: C₉H₉N₃
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466524
Numéro CAS: 300690-74-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III