(4-Bromophényl)acétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR017366-1G
OR017366-5G
OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA
21.9
EUR
APOSOR017366-1G
APOSOR017366-5G
APOSOR017366-10G
(4-Bromophényl)acétonitrile 97%
(4-Bromophényl)acétonitrile
Formule:
C₈H₆BrN Point d'ébullition: 286 °C Point de fusion: 45…49 °C Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001916 Numéro CAS: 16532-79-9 EINECS: 240-602-2 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |