Imprimer
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR01645-1G OR01645-5G OR01645-25G
APOSOR01645-1GEA 227 EUR
APOSOR01645-1G APOSOR01645-5G APOSOR01645-25G
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114985
Numéro CAS: 206274-24-0