Imprimer
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01639-1G OR01639-5G
APOSOR01639-1GEA 265 EUR
APOSOR01639-1G APOSOR01639-5G
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O
Point d'ébullition: 52…54 °C/0.37mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245525
Numéro CAS: 849021-22-3