Imprimer
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
OR01637-1G OR01637-5G
APOSOR01637-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01637-1G APOSOR01637-5G
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245501
Numéro CAS: 152193-00-5