Imprimer
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methyloxamic acid, 2-(Methylamino)-2-oxoacetic acid
OR016302-5G OR016302-1G
APOSOR016302-5GEA 132 EUR
APOSOR016302-5G APOSOR016302-1G
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Oxalic acid mono(N-methyl)amide
Formule: C₃H₅NO₃
MW: 103.08 g/mol
Point de fusion: 144…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245498
Numéro CAS: 29262-58-6