Imprimer
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01607-1G OR01607-5G OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA 55.1 EUR
APOSOR01607-1G APOSOR01607-5G APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅ClO₂
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167831
Numéro CAS: 34859-74-0