Imprimer
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloroisonicotinaldehyde
OR01602-1G OR01602-5G OR01602-10G
APOSOR01602-1GEA 79.9 EUR
APOSOR01602-1G APOSOR01602-5G APOSOR01602-10G
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00124816
Numéro CAS: 113293-70-2