Imprimer
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-Chloro-3-formylpyrazole
OR01601-1G OR01601-5G
APOSOR01601-1GEA 348 EUR
APOSOR01601-1G APOSOR01601-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₄H₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00110641
Numéro CAS: 623570-54-7