Imprimer
2-Nitrophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 46.4 EUR
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrophénol
2-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 214…216 °C
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011688
Numéro CAS: 88-75-5
ONU: 1663
ADR: 6.1,III