Imprimer
1-Pyridin-3-ylethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
OR01562-1G OR01562-250MG
APOSOR01562-1GEA 33.5 EUR
APOSOR01562-1G APOSOR01562-250MG
1-Pyridin-3-ylethylamine
1-Pyridin-3-ylethylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01691641
Numéro CAS: 56129-55-6
ONU: 2735
ADR: 8 III