Imprimer
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-2-nitroaniline
OR01561-1G OR01561-25G OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01561-1G APOSOR01561-25G APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013373
Numéro CAS: 6393-40-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III