Imprimer
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0153-1G OR0153-5G
APOSOR0153-1GEA 163 EUR
APOSOR0153-1G APOSOR0153-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol
Formule: C₁₈H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452779
Numéro CAS: 94004-77-0