Imprimer
ω-Bromo-2,4-diméthylacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethylacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dimethylacetophenone
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 36.4 EUR
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Bromo-2,4-diméthylacétophénone 97%
ω-Bromo-2,4-diméthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017872
Numéro CAS: 26346-85-0
ONU: 3261
ADR: 8,III