Imprimer
Cyromazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Diamino-6-(cyclopropylamino)-1,3,5-triazine, N2-Cyclopropylmelamine
OR015047-25G OR015047-5G
APOSOR015047-25GEA 58 EUR
APOSOR015047-25G APOSOR015047-5G
Cyromazine
Cyromazine
Formule: C₆H₁₀N₆
MW: 166.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078650
Numéro CAS: 66215-27-8