Imprimer
2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR0150-1G OR0150-5G
APOSOR0150-1GEA 26.1 EUR
APOSOR0150-1G APOSOR0150-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.0160 g/mol
Point de fusion: 127…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052638
Numéro CAS: 101990-69-6
ONU: 2811
ADR: 6.1 III