Imprimer
4,6-Dichlorosalicylaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR014996-1G OR014996-5G
APOSOR014996-1GEA 0 EUR
APOSOR014996-1G APOSOR014996-5G
4,6-Dichlorosalicylaldéhyde 98%
4,6-Dichlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016590
Numéro CAS: 78443-72-8