Imprimer
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Adamantan-1-yl)propanoic acid
OR01478-1G OR01478-250MG
APOSOR01478-1GEA 319 EUR
APOSOR01478-1G APOSOR01478-250MG
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₂₀O₂
Point de fusion: 147…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194029
Numéro CAS: 16269-16-2