Ethyl 2-naphthoyl formate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl (naphth-2-yl)(oxo)acetate, Ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetate
OR0142-250MG
OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA
198
EUR
APOSOR0142-250MG
APOSOR0142-1G
Ethyl 2-naphthoyl formate, grade Technique
Ethyl-2-naphthoyl formate
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ Point d'ébullition: 138…140 °C/0.15mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01934866 Numéro CAS: 73790-09-7 |