Imprimer
Amino-3-dichloro-2,6-pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
OR0126-100G OR0126-25G OR0126-5G
APOSOR0126-100GEA 188 EUR
APOSOR0126-100G APOSOR0126-25G APOSOR0126-5G
Amino-3-dichloro-2,6-pyridine 98%
Amino-3-dichloro-2,6-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163.01 g/mol
Point d'ébullition: 305
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023417
Numéro CAS: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 III