Imprimer
Acide 3-acétylbenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 259 EUR
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
Acide 3-acétylbenzoïque 98%
Acide 3-acétylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 163…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045847
Numéro CAS: 586-42-5