Imprimer
Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 336 EUR
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique 98%
Acide (2,4-diméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00183328
Numéro CAS: 6496-89-5