Imprimer
5-Bromo-2-chlorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0018-25G OR0018-5G OR0018-100G
APOSOR0018-25GEA 55.1 EUR
APOSOR0018-25G APOSOR0018-5G APOSOR0018-100G
5-Bromo-2-chlorophénol 98%
5-Bromo-2-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672940
Numéro CAS: 183802-98-4